Merck
SML3901
Sigma-Aldrich
Crenolanib trifluoroacetate
≥98% (HPLC)
別名:
1-[2-[5-[(3-Methyloxetan-3-yl)methoxy]benzimidazol-1-yl]quinolin-8-yl]piperidin-4-amine trifluoroacetate, 1-[2-[5-[(3-methyl-3-oxetanyl)methoxy]-1H-benzimidazol-1-yl]-8-quinolinyl]-4-piperidinamine trifluoroacetate, ARO 00 trifluoroacetate2, CP 868596 trifluoroacetate, CP868596 trifluoroacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H29N5O2 · xC2HF3O2
分子量:
443.54 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
N6(CCC(CC6)N)c1c2nc(ccc2ccc1)[n]3c4c(nc3)cc(cc4)OCC5(COC5)C
InChI
1S/C26H29N5O2/c1-26(14-32-15-26)16-33-20-6-7-22-21(13-20)28-17-31(22)24-8-5-18-3-2-4-23(25(18)29-24)30-11-9-19(27)10-12-30/h2-8,13,17,19H,9-12,14-16,27H2,1H3
InChI Key
DYNHJHQFHQTFTP-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Crenolanib is an orally bioavailable, potent and selective platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) tyrosine kinase inhibitor. Also crenolanib potently inhibits FLT3.
Platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) tyrosine kinase inhibitor
注意
Hygroscopic
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3901-5MG:
SML3901-25MG:
SML3901-VAR:
SML3901-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)