PHR2552
パロノセトロン 塩酸塩
別名:
(3aS)-2-[(3S)-キヌクリジン-3-イル]-2,3,3a,4,5,6-jヘキサヒドロ-1H-ベンゾ[de]イソキノリン-1-オン 塩酸塩, (3aS)-2-[(3S)-1-アザビシクロ[2.2.2]オクト-3-イル]-2,3,3a,4,5,6-ヘキサヒドロ-1H-ベンゾ[de]イソキノリン-1-オン塩酸塩(1:1), RS 25259-197
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1492200
詳細
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
APIファミリー
palonosetron
フォーム
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 200 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C1N([C@H]2C3CCN(CC3)C2)C[C@]4([H])C5=C1C=CC=C5CCC4.[H]Cl
InChI
1S/C19H24N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,13,15,17H,1,3,5,7-12H2;1H/t15-,17-;/m1./s1
InChI Key
OLDRWYVIKMSFFB-SSPJITILSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2552-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)