SML2628
NVP-BSK805 Trihydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
4-(2,6-Difluoro-4-(3-(1-(piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl)quinoxalin-5-yl)benzyl)morpholine trihydrochloride, 8-(3,5-Difluoro-4-morpholin-4-ylmethyl-phenyl)-2-(1-piperidin-4-yl-1H-pyrazol-4-yl)-quinoxaline trihydrochloride, 8-[3,5-Difluoro-4-(4-morpholinylmethyl)phenyl]-2-[1-(4-piperidinyl)-1H-pyrazol-4-yl]quinoxaline trihydrochloride, BSK 805 3HCl, BSK805, 3HCl, NVP-BSK 805 3HCl
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
faint yellow to dark orange
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
Fc1c(c(cc(c1)c3c4nc(cnc4ccc3)c5c[n](nc5)C6CCNCC6)F)CN2CCOCC2
InChI
1S/C27H28F2N6O/c28-23-12-18(13-24(29)22(23)17-34-8-10-36-11-9-34)21-2-1-3-25-27(21)33-26(15-31-25)19-14-32-35(16-19)20-4-6-30-7-5-20/h1-3,12-16,20,30H,4-11,17H2
InChI Key
IBPVXAOOVUAOKJ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2628-VAR:
SML2628-BULK:
SML2628-25MG:
SML2628-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)