アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
N1\C(=N\C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)\C=CN(C1=O)[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]2C#N)O)CO
InChI
1S/C26H42N4O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-23(32)28-22-16-17-30(26(34)29-22)25-20(18-27)24(33)21(19-31)35-25/h16-17,20-21,24-25,31,33H,2-15,19H2,1H3,(H,28,29,32,34)/t20-,21+,24-,25+/m0/s1
InChI Key
LBGFKUUHOPIEMA-PEARBKPGSA-N
生物化学的/生理学的作用
Sapacitabine is an orally active prodrug of nucleoside analog CNDAC that exhibits potent anti-tumor activity in both blood and solid tumors. CNDAC incorporates into DNA where it causes single-strand breaks (SSBs), which are converted into double strand breaks (DSBs) during S phase.
orally active prodrug of nucleoside analog CNDAC that incorporates into DNA where it causes single-strand breaks
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML2594-25MG:
SML2594-5MG:
SML2594-BULK:
SML2594-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)