Merck
SML2592
Sigma-Aldrich
Arteether
≥95% (HPLC)
別名:
β-Arteether, (+)-Arteether, (3R,5aS,6R,8aS,9R,10S,12R,12aR)-10-Ethoxydecahydro-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin, Dihydroartemisinin ethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H28O5
CAS番号:
分子量:
312.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +148 to +165°, c = 1 in chloroform-d
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1OC2(O[C@H]3O[C@@H]([C@@H]([C@H]4[C@]31[C@H]([C@@H](CC4)C)CC2)C)OCC)C
InChI
1S/C17H28O5/c1-5-18-14-11(3)13-7-6-10(2)12-8-9-16(4)20-15(19-14)17(12,13)22-21-16/h10-15H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14+,15-,16?,17-/m1/s1
InChI Key
NLYNIRQVMRLPIQ-BVCZABNKSA-N
生物化学的/生理学的作用
Antimalarial artemisinin derivative
Arteether is a semisynthetic artemisinin derivative with antimalarial activity. It has been used for the treatment of chloroquine-resistant Plasmodium falciparum malaria and cerebral malaria, and has also been shown to have anticancer activity.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2592-BULK:
SML2592-VAR:
SML2592-25MG:
SML2592-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)