Merck
P-172
Supelco
プロピオンアルデヒド-2,4-ジニトロフェニルヒドラゾン
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
別名:
Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS番号:
分子量:
238.20
MDL番号:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
vial of 100 mg
メーカー/製品名
Cerilliant®
mp
152-155 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h3-6,11H,2H2,1H3/b10-5+
InChI Key
NFQHZOZOFGDSIN-BJMVGYQFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P-172-100MG:
試験成績書(COA)