certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
acetaldehyde-2,4-dnph
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
mp
165-168 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
InChI Key
ONBOQRNOMHHDFB-XNWCZRBMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3523-100MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.