Merck
429554
Sigma-Aldrich
アセトアルデヒド-2,4-ジニトロフェニルヒドラゾン
analytical standard, for environmental analysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS番号:
分子量:
224.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
eCl@ss:
39021102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
analytical standard, for environmental analysis
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder or crystals
テクニック
titration: suitable
mp
165-168 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
environmental
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
InChI Key
ONBOQRNOMHHDFB-XNWCZRBMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
429554-BULK:
429554-VAR:
429554-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)