安全性情報
A-202
Supelco
アクロレイン-2,4-ジニトロフェニルヒドラゾン
certified reference material, vial of 50 mg, Cerilliant®
別名:
Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8N4O4
CAS番号:
分子量:
236.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
vial of 50 mg
メーカー/製品名
Cerilliant®
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1c(ccc(c1)[N+](=O)[O-])N\N=C\C=C
InChI
1S/C9H8N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h2-6,11H,1H2/b10-5+
InChI Key
JJPZHGIYUVFTGG-BJMVGYQFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A-202-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)