Merck
BCR548
アクロレイン-2,4-ジニトロフェニルヒドラゾン
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8N4O4
CAS番号:
分子量:
236.18
Beilstein:
5343581
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\C=C)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h2-6,11H,1H2/b10-5+
InChI Key
JJPZHGIYUVFTGG-BJMVGYQFSA-N
アナリシスノート
For more information please see:
BCR548
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BCR548-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)