Merck
SML2504
Sigma-Aldrich
Laquinimod
≥98% (HPLC)
別名:
5-Chloro-N-Et-4-hydroxy-1-methyl-2-oxo-N-Ph-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide, 5-Chloro-N-ethyl-1,2-dihydro-4-hydroxy-1-methyl-2-oxo-N-phenyl-3-quinolinecarboxamide, ABR 21506
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H17ClN2O3
CAS番号:
分子量:
356.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(C1=C(C=CC=C1N(C2=O)C)Cl)=C2C(N(C3=CC=CC=C3)CC)=O
InChI
1S/C19H17ClN2O3/c1-3-22(12-8-5-4-6-9-12)19(25)16-17(23)15-13(20)10-7-11-14(15)21(2)18(16)24/h4-11,23H,3H2,1-2H3
InChI Key
GKWPCEFFIHSJOE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Laquinimod is an immunomodulator being investigated as a treatment for relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS).
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver,thymus,Thyroid
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SML2504-BULK:
SML2504-VAR:
SML2504-10MG:
SML2504-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Atsuko Katsumoto et al.
Journal of neuroinflammation, 15(1), 26-26 (2018-02-01)
Traumatic brain injury (TBI) is a critical public health and socio-economic problem worldwide. A growing body of evidence supports the involvement of inflammatory events in TBI. It has been reported that resident microglia and infiltrating monocytes promote an inflammatory reaction
Gisa Ellrichmann et al.
Scientific reports, 7(1), 4947-4947 (2017-07-12)
The transgenic mouse model R6/2 exhibits Huntington's disease (HD)-like deficits and basic pathophysiological similarities. We also used the pheochromocytoma-12 (PC12)-cell-line-model to investigate the effect of laquinimod on metabolic activity. Laquinimod is an orally administered immunomodulatory substance currently under development for
Fred Lühder et al.
Neurobiology of disease, 102, 60-69 (2017-02-27)
Laquinimod is currently being tested as a therapeutic drug in multiple sclerosis. However, its exact mechanism of action is still under investigation. Tracking of fluorescently-tagged encephalitogenic T cells during experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), an animal model for multiple sclerosis, revealed