Merck
SML2312
Sigma-Aldrich
Tipranavir
≥98% (HPLC)
別名:
5-trifluoromethyl-N-[3(R)-[1-[5,6-dihydro-4-hydroxy-2-oxo-6(R)-(2-phenethyl)-6(R)-n-propyl-2H-pyran-3-yl]propyl]phenyl]-2-pyridinesulfonamide, N-[3-[(1R)-1-[(6R)-5,6-dihydro-4-hydroxy-2-oxo-6-(2-phenylethyl)-6-propyl-2H-pyran-3-yl]propyl]phenyl]-5-(trifluoromethyl)-pyridinesulfonamide, PNU 140690, PNU-140690, TPV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H33F3N2O5S
CAS番号:
分子量:
602.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
InChI
1S/C31H33F3N2O5S/c1-3-16-30(17-15-21-9-6-5-7-10-21)19-26(37)28(29(38)41-30)25(4-2)22-11-8-12-24(18-22)36-42(39,40)27-14-13-23(20-35-27)31(32,33)34/h5-14,18,20,25,36-37H,3-4,15-17,19H2,1-2H3/t25-,30-/m1/s1
InChI Key
SUJUHGSWHZTSEU-FYBSXPHGSA-N
生物化学的/生理学的作用
Tipranavir is a HIV protease inhibitor that is highly potent against a variety of HIV strains and isolates in several cell culture systems. Tipranavir inhibits the replication of viruses that are resistant to other protease inhibitors.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2312-BULK:
SML2312-VAR:
SML2312-5MG:
SML2312-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)