Merck
SML2309
Sigma-Aldrich
Oxaphenamide
≥98% (HPLC)
別名:
2-Hydroxy-N-(4-hydroxyphenyl)benzamide, 4′-Hydroxysalicylanilide, Osalmide, Oxaphenamide, p-hydroxyphenylsalicylamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H11NO3
CAS番号:
分子量:
229.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C13H11NO3/c15-10-7-5-9(6-8-10)14-13(17)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,15-16H,(H,14,17)
InChI Key
LGCMKPRGGJRYGM-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Osalmid is a potent inhibitor of ribonucleotide reductase small subunit M2 (RRM2) that potently inhibits HBV DNA and cccDNA synthesis in HepG2.2.15 cells. Osalmid inhibits RR (ribonucleotide reductase) activity in vivo, and exhibits synergistic effect with lamivudine on inactivation mutant HBV strain. Osalmid is a biliation activator (choleretic agent), but a mechanism of this activity remains unknown.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML2309-VAR:
SML2309-100MG:
SML2309-BULK:
試験成績書(COA)