SML2111
GSK8814
≥98% (HPLC)
別名:
8-((3R,4R,5S)-3-((4,4-Difluorocyclohexyl)methoxy)-5-methoxypiperidin-4-ylamino)-3-methyl-5-(5-methylpyridin-3-yl)-1,7-naphthyridin-2(1H)-one, 8-[[(3R,4R,5S)-3-[(4,4-Difluorocyclohexyl)methoxy]-5-methoxy-4-piperidinyl]amino]-3-methyl-5-(5-methyl-3-pyridinyl)-1,7-naphthyridin-2(1H)-one
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
colorless to very dark brown
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(N1)C(C)=CC2=C1C(N[C@H]3[C@H](OCC4CCC(F)(F)CC4)CNC[C@@H]3OC)=NC=C2C5=CN=CC(C)=C5
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML2111-25MG:
SML2111-VAR:
SML2111-BULK:
SML2111-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)