Merck
SML2481
Sigma-Aldrich
BI-9321 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
{4-[5-(7-fluoroquinolin-4-yl)-1-methyl-1H-imidazol-4-yl]-3,5-dimethylphenyl}-methanamine Hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H21FN4 · xHCl
分子量:
360.43 (free base basis)
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
white to very dark green-yellow
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
BI-9321 is a highly selective and potent inhibitor of histone lysine methyltransferase NSD3 PWWP-1 domain that binds to methylated Lysine residue.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2481-5MG:
SML2481-25MG:
SML2481-VAR:
SML2481-BULK:
試験成績書(COA)