SML2102
GSK256066
別名:
6-({3-[(Dimethylamino)carbonyl]phenyl}sulfonyl)-8-methyl-4-{[3-(methoxy)phenyl]amino}-3-quinolinecarboxamide, 6-[[3-[(Dimethylamino)carbonyl]phenyl]sulfonyl]-4-[(3-methoxyphenyl)amino]-8-methyl-3-quinolinecarboxamide, GSK 256066, GSK-256066
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
InChI
1S/C27H26N4O5S/c1-16-11-21(37(34,35)20-10-5-7-17(12-20)27(33)31(2)3)14-22-24(16)29-15-23(26(28)32)25(22)30-18-8-6-9-19(13-18)36-4/h5-15H,1-4H3,(H2,28,32)(H,29,30)
InChI Key
JFHROPTYMMSOLG-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML2102-VAR:
SML2102-BULK:
SML2102-25MG:
SML2102-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)