アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
InChI
1S/C20H25NO4/c1-24-17-7-6-15(12-18(17)25-16-4-2-3-5-16)20(13-21)10-8-14(9-11-20)19(22)23/h6-7,12,14,16H,2-5,8-11H2,1H3,(H,22,23)
InChI Key
CFBUZOUXXHZCFB-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML0733-VAR:
SML0733-5MG:4548173333038
SML0733-BULK:
SML0733-25MG:4548173333021
試験成績書(COA)
資料
Cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) catalyze the hydrolysis of cAMP and/or cGMP. There are 11 different mammalian PDE families.