Merck
SML1521
Sigma-Aldrich
Irsogladine maleate
≥98% (HPLC)
別名:
2,4-Diamino-6-(2,5-dichlorophenyl)-s-triazine maleate, 6-(2,5-Dichlorophenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine (2Z)-2-butenedioate (1:1), Gaslon N, MN 1695
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7Cl2N5 ·C4H4O4
CAS番号:
分子量:
372.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
C[C@]1([H])[C@@](C)(O)CC2=C(C(OC)=C(OC)C(OC)=C2)C3=C(OC)C4=C(OCO4)C=C3C1
InChI
1S/C23H28O7/c1-12-7-13-8-16-20(30-11-29-16)22(28-6)17(13)18-14(10-23(12,2)24)9-15(25-3)19(26-4)21(18)27-5/h8-9,12,24H,7,10-11H2,1-6H3/t12-,23-/m0/s1
InChI Key
ZWRRJEICIPUPHZ-MYODQAERSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Irsogladine maleate is an inhibitor of phosphodiesterase 4 (PDE4) with gastroprotective activity.
Irsogladine maleate is an inhibitor of phosphodiesterase 4 (PDE4) with gastroprotective activity. Irsogladine maleate is a mucosal protective drug with a number of activites including facilitation of gap junctional intercellular communication, inhibition of the reduced gastric mucosal blood flow response, and suppression of reactive oxygen species (ROS) production.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1521-50MG:
SML1521-BULK:
SML1521-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)