Merck
PZ0111
Sigma-Aldrich
PD-407824
≥98% (HPLC)
別名:
9-ヒドロキシ-4-フェニルピロロ[3,4-c]カルバゾール-1,3(2H,6H)-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H12N2O3
CAS番号:
分子量:
328.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
yellow to orange
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccc2[nH]c3cc(-c4ccccc4)c5C(=O)NC(=O)c5c3c2c1
InChI
1S/C20H12N2O3/c23-11-6-7-14-13(8-11)16-15(21-14)9-12(10-4-2-1-3-5-10)17-18(16)20(25)22-19(17)24/h1-9,21,23H,(H,22,24,25)
InChI Key
IAUZTOZLTFSMIE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
PD-407824 has been used as a wee-1 inhibitor to study its effects on Xenopus laevis embryos. It has also been used as a checkpoint-1 (Chk-1) inhibitor to study its effects on the sensitivity of head and neck squamous carcinoma cells to gemcitabine.
生物化学的/生理学的作用
PD-407824は、Wee1/Chk1のインヒビターです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0111-5MG:
PZ0111-25MG:
PZ0111-VAR:
PZ0111-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)