SML1992
FM-479
≥98% (HPLC)
別名:
(E)-2-Cyano-3-(5-(1-cyclohexyl-6-methyl-1,6-dihydroimidazo[4,5-d]pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-yl)furan-2-yl)-N,N-dimethylacrylamide, 2-Cyano-3-(5-(1-cyclohexyl-6-methyl-1,6-dihydroimidazo[4,5-d]pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-yl)furan-2-yl)-N,N-dimethylacrylamide, FM-381 Inactive Control
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
yellow to orange
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C(/C(C#N)=C/C(O1)=CC=C1C2=NC3=CN=C(N(C)C=C4)C4=C3N2C5CCCCC5)=O)C
InChI
1S/C25H26N6O2/c1-29(2)25(32)16(14-26)13-18-9-10-21(33-18)24-28-20-15-27-23-19(11-12-30(23)3)22(20)31(24)17-7-5-4-6-8-17/h9-13,15,17H,4-8H2,1-3H3/b16-13+
InChI Key
RPIGHLXKDWUGDT-DTQAZKPQSA-N
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
FM-381, the active probe, is available from Sigma. To learn more about and purchase FM-381, click here.
To learn about other SGC chemical probes, visit sigma.com/sgc
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML1992-BULK:
SML1992-VAR:
SML1992-5MG:
SML1992-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)