SML1928
UM-164 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
別名:
2-[[6-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-N-[2-methyl-5-[[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino]phenyl]-5-thiazolecarboxamide trifluoroacetate salt
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCN(CC1)CCN1C2=CC(NC3=NC=C(C(NC4=CC(NC(C5=CC(C(F)(F)F)=CC=C5)=O)=CC=C4C)=O)S3)=NC(C)=N2
InChI
1S/C30H31F3N8O3S/c1-18-6-7-22(37-27(43)20-4-3-5-21(14-20)30(31,32)33)15-23(18)38-28(44)24-17-34-29(45-24)39-25-16-26(36-19(2)35-25)41-10-8-40(9-11-41)12-13-42/h3-7,14-17,42H,8-13H2,1-2H3,(H,37,43)(H,38,44)(H,34,35,36,39)
InChI Key
ANEBQUSWQAQFQB-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1928-25MG:
SML1928-BULK:
SML1928-5MG:
SML1928-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)