Merck
SML1865
Sigma-Aldrich
Rbin-2
≥98% (HPLC)
別名:
7-Bromo-2-(2-methyl-allylsulfanyl)-9H-1,3,4,9-tetraaza-fluorene, 7-Bromo-3-[(2-methyl-2-propen-1-yl)thio]-5H-1,2,4-Triazino[5,6-b]indole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H11BrN4S
CAS番号:
分子量:
335.22
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(CSC(N=N1)=NC2=C1C3=C(N2)C=C(Br)C=C3)=C
生物化学的/生理学的作用
Rbin-2 (ribozinoindole-2) is a cell penetrant, potent, selective and reversible inhibitor of Midasin that inhibits eukaryotic ribosome biogenesis. Rbin-2 directly targets AAA+ ATPase Midasin.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1865-VAR:
SML1865-5MG:
SML1865-25MG:
SML1865-BULK:
試験成績書(COA)