アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 25 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C(OCC(NN=CC2=C(OC)C=CC=C2)=O)C=CC(Cl)=C1
InChI Key
KDALDZRKOBJXIE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Ani9は、精巣輸出管における198 ADGRG2またはGqが媒介する水分再吸収制御に関与する膜タンパク質機能の不適切な調節を検出するために使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
Ani9は、マイクロモル以下の力価でANO1クロライド電流を完全に阻害した選択性の高い強力なアノクタミン/(ANO1)膜貫通タンパク質16A(TMEM16A)阻害剤です。Ani9は、細胞内カルシウムシグナル伝達やCFTR塩素チャネル活性には影響を及ぼしません。
Ani9は、選択性の高い強力なアノクタミン1(ANO1)/膜貫通タンパク質16A(TMEM16A)阻害剤です。
最も強力な阻害剤である2-(4-クロロ-2-メチルフェノキシ)-N-[(2-メトキシフェニル)メチリデンアミノ]-アセトアミド(Ani9)は、Ani7の構造類似体です。 がん、高血圧、疼痛、下痢、および喘息の治療薬の新しい候補であると考えられる可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Ani9, a novel potent small-molecule ANO1 inhibitor with negligible effect on ANO2.
Seo Y, et al.
PLoS ONE, 11(5), e0155771-e0155771 (2016)
Gq activity-and β-arrestin-1 scaffolding-mediated ADGRG2/CFTR coupling are required for male fertility.
Zhang DL, et al.
eLife, 7, e33432-e33432 (2018)