Merck
SML0493
Sigma-Aldrich
T16Ainh-A01
≥95% (HPLC)
別名:
2-[(5-エチル-1,6-ジヒドロ-4-メチル-6-オキソ-2-ピリミジニル)チオ]-N-[4-(4-メトキシフェニル)-2-チアゾリル]-アセタミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H20N4O3S2
CAS番号:
分子量:
416.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
CCc1c(C)nc(SCC(=O)Nc2nc(cs2)-c3ccc(OC)cc3)nc1O
InChI
1S/C19H20N4O3S2/c1-4-14-11(2)20-18(23-17(14)25)28-10-16(24)22-19-21-15(9-27-19)12-5-7-13(26-3)8-6-12/h5-9H,4,10H2,1-3H3,(H,20,23,25)(H,21,22,24)
InChI Key
QSIYTNYMBWYHAA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
T16Ainh-A01は、膜貫通型タンパク質16A(TMEM16A)の阻害剤として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
T16Ainh-A01は、選択的TMEM16Aカルシウム活性化塩化物チャネル阻害剤であり、唾液腺細胞内の塩化物イオン電流を強く阻害します。T16Ainh-A01は、消化器および気道上皮細胞における全CaCC電流を弱く阻害しますが、主に最初の作動薬刺激による一過性の塩化物イオン電流を阻害します。T16Ainh-A01は、細胞質内のカルシウムに影響せず、CFTR Cl-コンダクタンスに弱く影響します。
T16Ainh-A01は、選択的TMEM16Aカルシウム活性化塩化物チャネル阻害剤です...
特徴および利点
本化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transductionの塩化物チャネルのページに掲載されています。ハンドブックの他のページを閲覧するには、ここをクリックしてください
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0493-BULK:
SML0493-VAR:
SML0493-50MG:
SML0493-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
TMEM16A regulates portal vein smooth muscle cell proliferation in portal hypertension.
Zeng X, et al.
Experimental and Therapeutic Medicine, 15(1), 1062-1068 (2018)
Jinyu Zhang et al.
International journal of molecular sciences, 23(22) (2022-11-27)
Dry eye disease (DED) is a multifactorial disease with an incidence of approximately 50% worldwide. DED seriously affects quality of life and work. The prevalence of environmental DED (eDED) ranges from 35 to 48%. Conjunctival fluid secretion dysfunction may be
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to chloride channels for your research needs.
Sigma-Aldrich offers many products related to chloride channels for your research needs.