Merck
SML1359
Sigma-Aldrich
CM037
≥97% (HPLC)
別名:
2-[[3,4-Dihydro-4-oxo-3-[3-(1-pyrrolidinyl)propyl][1]benzothieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl]thio]-acetic acid ethyl ester, A37, Ethyl 2-((4-oxo-3-(3-(pyrrolidin-1-yl)propyl)-3,4-dihydrobenzo[4,5]thieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)thio)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H25N3O3S2
CAS番号:
分子量:
431.57
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1N(CCCN2CCCC2)C(SCC(OCC)=O)=NC3=C1SC4=CC=CC=C43
InChI
1S/C21H25N3O3S2/c1-2-27-17(25)14-28-21-22-18-15-8-3-4-9-16(15)29-19(18)20(26)24(21)13-7-12-23-10-5-6-11-23/h3-4,8-9H,2,5-7,10-14H2,1H3
InChI Key
SKDRHRAYBYQVNU-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
CM037 is a potent and selective inhibitor of human aldehyde dehydrogenase 1A1 (ALDH1A1). CM037 binds to the aldehyde binding pocket of ALDH1A1.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1359-25MG:
SML1359-BULK:
SML1359-VAR:
SML1359-5MG:
試験成績書(COA)