Merck
SML1349
Sigma-Aldrich
SB-207266
≥98% (HPLC)
別名:
1′-Butyl-4′-piperidinylmethyl ester, 8-Amino-7-chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxan-5-carboxylic acid, N-1-Butyl-4-piperinylmethyl)-3,4-dihydro-2H-[1,3] oxazino[3,2-a]indole-10-carboxamide, Piboserod
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H31N3O2
CAS番号:
分子量:
369.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(NCC1CCN(CCCC)CC1)C2=C3N(CCCO3)C4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C22H31N3O2/c1-2-3-11-24-13-9-17(10-14-24)16-23-21(26)20-18-7-4-5-8-19(18)25-12-6-15-27-22(20)25/h4-5,7-8,17H,2-3,6,9-16H2,1H3,(H,23,26)
InChI Key
KVCSJPATKXABRQ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
SB-207266 is a potent, selective, orally active and long-acting 5-HT4 antagonist in vivo.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1349-5MG:
SML1349-VAR:
SML1349-BULK:
SML1349-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Barbora Waclawiková et al.
PLoS biology, 19(1), e3001070-e3001070 (2021-01-23)
Microbial conversion of dietary or drug substrates into small bioactive molecules represents a regulatory mechanism by which the gut microbiota alters intestinal physiology. Here, we show that a wide variety of gut bacteria can metabolize the dietary supplement and antidepressant