アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
色
white to light pink
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cn1cc(C(=O)OCC2CCN(CCNS(C)(=O)=O)CC2)c3ccccc13
InChI
1S/C19H27N3O4S/c1-21-13-17(16-5-3-4-6-18(16)21)19(23)26-14-15-7-10-22(11-8-15)12-9-20-27(2,24)25/h3-6,13,15,20H,7-12,14H2,1-2H3
InChI Key
MOZPSIXKYJUTKI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HTR4(3360)
rat ... Htr3a(79246) , Htr4(25324)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G5918-50MG:
G5918-10MG:
G5918-VAR:
G5918-BULK:
試験成績書(COA)