アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
BrC1=CC=C(C2C(CC=C3)C3C(C=C(S(N)(=O)=O)C=C4)=C4N2)C=C1
InChI
1S/C18H17BrN2O2S/c19-12-6-4-11(5-7-12)18-15-3-1-2-14(15)16-10-13(24(20,22)23)8-9-17(16)21-18/h1-2,4-10,14-15,18,21H,3H2,(H2,20,22,23)
InChI Key
YNCXHXYZTLIZTO-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
4BP-TQS is an atypical agonist of a7-nAChR that binds to the receptor in an intrasubunit cavity, and activates the channel via a mechanism that is distinct from conventional agonists. Maximal activation of a7-nAChR by 4BP-TQS is eight fold greater than activation by a maximum dose of acetylcholine (Ach), and 4BP-TQS can poteniate an EC10 concentration of ACh to invoke a response that is 540-fold higher than the maximal dose of ACh alone.
4BP-TQS is an atypical agonist of a7-nAChR.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1167-VAR:
SML1167-BULK:
SML1167-5MG:
SML1167-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)