Merck
SML1082
Sigma-Aldrich
Lamotrigine isethionate
≥98% (HPLC)
別名:
6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine mono(2-hydroxyethanesulfonate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7Cl2N5 · C2H6O4S
CAS番号:
分子量:
382.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
NC(N=N1)=NC(N)=C1C2=CC=CC(Cl)=C2Cl.OCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H7Cl2N5.C2H6O4S/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7;3-1-2-7(4,5)6/h1-3H,(H4,12,13,14,16);3H,1-2H2,(H,4,5,6)
InChI Key
CJIDZLNMKONKAD-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Lamotrigine isethionate is an anticonvulsant, water soluble salt of Lamotrigine (Catalog No. L3791).
Lamotrigine isethionate is an anticonvulsant.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1082-BULK:
SML1082-VAR:
SML1082-50MG:
SML1082-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)