Merck
SML1004
Sigma-Aldrich
ML211
別名:
4-tert-Butylpiperidin-1-yl-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]triazol-2-yl]methanone, CID-56593118
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H30N4O2
分子量:
418.53
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
ML211 is a very potent, dual inhbitor of lysophospholipase 1 (LYPLA1; IC50 = 17 nM) and lysophospholipase 2 (LYPLA2; IC50 = 30 nM).
ML211 is a very potent, dual inhbitor of lysophospholipase 1 and lysophospholipase 2.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)