安全性情報
SML0819
Sigma-Aldrich
Bisdionin C
≥98% (HPLC)
別名:
1,1′-(1,3-Propanediyl)bis[3,7-dihydro-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 1,1′-Trimethylenedi-theobromine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H20N8O4
CAS番号:
分子量:
400.39
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
Bisdionin C is a cell-permeable, competitive acidic mammalian chitinase (AMCase) and chitotriosidase (CHIT1) inhibitor. Bisdionin C also potently inhibits bacterial AfChiB1 chitinase.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0819-25MG:
SML0819-BULK:
SML0819-5MG:
SML0819-VAR:
試験成績書(COA)