Merck
SMB01358
Sigma-Aldrich
Lysylphenylalanine
≥95% (HPLC)
別名:
KF, Lys-Phe, Lysyl-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H23N3O3
CAS番号:
分子量:
293.36
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC([C@H](CC1=CC=CC=C1)NC([C@@H](N)CCCCN)=O)=O
InChI
1S/C15H23N3O3/c16-9-5-4-8-12(17)14(19)18-13(15(20)21)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12-13H,4-5,8-10,16-17H2,(H,18,19)(H,20,21)/t12-,13-/m0/s1
InChI Key
QCZYYEFXOBKCNQ-STQMWFEESA-N
詳細
Lysylphenylalanine is a dipeptide composed of lysine and phenylalanine.
アプリケーション
Metabolomics research
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01358-5MG:
SMB01358-VAR:
SMB01358-25MG:
SMB01358-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)