アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
色
white to beige
溶解性
water: soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(NCCC[C@H](N)C(N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O)=O)=N
InChI
1S/C15H23N5O3/c16-11(7-4-8-19-15(17)18)13(21)20-12(14(22)23)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9,16H2,(H,20,21)(H,22,23)(H4,17,18,19)/t11-,12-/m0/s1
InChI Key
PQBHGSGQZSOLIR-RYUDHWBXSA-N
詳細
Arginylphenylalanine is a dipeptide of arginine and phenylalanine. Arg-phe is considered a secondary metabolite and potential biomarker of resulting from the consumption of certain foods, such as chicken or pigs.
アプリケーション
Arginylphenylalanine can be used in biochemical and metabolomics research applications
特徴および利点
- Suitable for Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01362-VAR:
SMB01362-25MG:
SMB01362-BULK:
SMB01362-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)