安全性情報
SML0810
Sigma-Aldrich
MHY1485
≥95% (HPLC)
別名:
4,6-ジ-4-モルフォリニル-N-(4-ニトロフェニル)-1,3,5-トリアジン-2-アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21N7O4
CAS番号:
分子量:
387.39
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C17H21N7O4/c25-24(26)14-3-1-13(2-4-14)18-15-19-16(22-5-9-27-10-6-22)21-17(20-15)23-7-11-28-12-8-23/h1-4H,5-12H2,(H,18,19,20,21)
InChI Key
MSSXBKQZZINCRI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
MHY1485は、次の用途で使用されます:
  • ラパマイシンmTORシグナル伝達の哺乳類標的が、in vitroO-GlcNアシル化に及ぼす影響を研究するため。
  • オートファジーを阻害するため。
  • O-結合型N-アセチルグルコサミントランスフェラーゼ-RNAヘリカーゼp68(OGT-DDX5)の系が結腸直腸癌細胞の増殖と転移を調節することを実証するためのmTOR作動薬として。
生物化学的/生理学的作用
MHY1485は、オートファゴソームとリソソームの融合を抑制することにより、オートファジーを強力に阻害するmTORアクティベーターです。
MHY1485は、哺乳類のラパマイシン標的(mTOR)に結合し、その作用を促します。 MHY1485には、細胞に浸透する能力があります。 そのため、ケラチノサイトおよび線維芽細胞の紫外線誘発酸化ストレスを防ぎます。
特徴および利点
この化合物は受容体の分類とシグナル伝達のハンドブックのPKB/Aktのページで取り上げられています。他のハンドブックのページを閲覧するにはここをクリックしてください。
本製品は、アポトーシス研究のページに記載されています。アポトーシ関連製品について、さらにご覧になるにはClick hereをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0810-BULK:
SML0810-VAR:
SML0810-5MG:
SML0810-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
MHY1485 ameliorates UV-induced skin cell damages via activating mTOR-Nrf2 signaling
Yang Bo, et al.
Oncotarget, 8(8), 12775-12775 (2017)
O-GlcNAcylation promotes colorectal cancer progression by regulating protein stability and potential catcinogenic function of DDX5
Wu N, et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 23(2), 1354-1362 (2019)
ULK1 phosphorylates Sec23A and mediates autophagy-induced inhibition of ER-to-Golgi traffic
Gan W, et al.
BMC Cell Biology, 18(1), 22-22 (2017)
Duc-Vinh Pham et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 41(1), 9-9 (2022-01-07)
Adiponectin, the most abundant adipokine derived from adipose tissue, exhibits a potent suppressive effect on the growth of breast cancer cells; however, the underlying molecular mechanisms for this effect are not completely understood. Fatty acid metabolic reprogramming has recently been
MHY1485 activates mTOR and protects osteoblasts from dexamethasone
Zhao S, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 481(3-4), 212-218 (2016)
プロトコル
Sigma-Aldrich offers many products related to PKB/Akt for your research needs.