アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
protect from light
色
white to light brown
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C10H12N2S2/c1-7-9(13-2)8-6-11-4-5-12(8)10(7)14-3/h4-6H,1-3H3
InChI Key
MYLBTCQBKAKUTJ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0777-25MG-PW:
SML0777-VAR:
SML0777-5MG:
SML0777-BULK-PW:
SML0777-BULK:
SML0777-5MG-PW:
SML0777-25MG:
試験成績書(COA)
資料
The AMP-activated protein kinase (AMPK) acts as a sensor of cellular energy status. AMPK exists as heterotrimeric complexes comprising a catalytic α subunit and regulatory β and γ subunits.