安全性情報
SML0690
Sigma-Aldrich
L-161,982
≥98% (HPLC)
別名:
N-[[4′-[[3-Butyl-1,5-dihydro-5-oxo-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-4H-1,2,4-triazol-4-yl]methyl][1,1"-biphenyl]-2-yl]sulfonyl]-3-methyl-2-thiophenecarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H29F3N4O4S2
CAS番号:
分子量:
654.72
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1c(cccc1)[n]2nc([n]([c]2=O)Cc3ccc(cc3)c4c(cccc4)[S](=O)(=O)NC(=O)c5[s]ccc5C)CCCC
InChI
1S/C32H29F3N4O4S2/c1-3-4-13-28-36-39(26-11-7-6-10-25(26)32(33,34)35)31(41)38(28)20-22-14-16-23(17-15-22)24-9-5-8-12-27(24)45(42,43)37-30(40)29-21(2)18-19-44-29/h5-12,14-19H,3-4,13,20H2,1-2H3,(H,37,40)
InChI Key
MMDNKTXNUZFVKD-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
L-161,982 is a potent EP4 receptor antagonist that is selective over all other members of the prostanoid receptor family (Ki values are 0.024, 0.71, 1.90, 5.10, 5.63, 6.74, 19 and 23 μM for human EP4, TP, EP3, DP, FP, IP, EP1 and EP2 receptors respectively.
L-161,982 is a potent EP4 receptor antagonist.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0690-VAR:
SML0690-BULK:
SML0690-5MG:
SML0690-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Michael B Geary et al.
PloS one, 10(8), e0136351-e0136351 (2015-08-28)
Flexor tendon injuries are a common clinical problem, and repairs are frequently complicated by post-operative adhesions forming between the tendon and surrounding soft tissue. Prostaglandin E2 and the EP4 receptor have been implicated in this process following tendon injury; thus