Merck
SML0461
Sigma-Aldrich
PH-002
≥98% (HPLC)
別名:
4-[[4-[[2-(3,4-Dihydro-3-methyl-4-oxo-1-phthalazinyl)acetyl]amino]phenyl]methyl]-1-piperazinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester, PH 002, PH002
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H33N5O4
CAS番号:
分子量:
491.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(N1CCN(CC2=CC=C(NC(CC3=NN(C)C(C4=C3C=CC=C4)=O)=O)C=C2)CC1)OC(C)(C)C
InChI
1S/C27H33N5O4/c1-27(2,3)36-26(35)32-15-13-31(14-16-32)18-19-9-11-20(12-10-19)28-24(33)17-23-21-7-5-6-8-22(21)25(34)30(4)29-23/h5-12H,13-18H2,1-4H3,(H,28,33)
InChI Key
GSXXTLWPQMHHDJ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
PH-002 is an inhibitor of apolipoprotein (apo) E4 intramolecular domain interaction in neuronal cells that restores mitochondrial cytochrome c oxidase subunit 1 levels, rescues impairments of mitochondrial motility and neurite outgrowth. PH-002 is an apoE4 structure corrector that reverses the apoE4 detrimental effects.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0461-VAR:
SML0461-5MG:
SML0461-BULK:
SML0461-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)