アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
色
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL (clear solution; warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
CCN(CC)CC1CCCCN1CC(=O)N2c3ccccc3C(=O)Nc4cccnc24
InChI
1S/C24H31N5O2/c1-3-27(4-2)16-18-10-7-8-15-28(18)17-22(30)29-21-13-6-5-11-19(21)24(31)26-20-12-9-14-25-23(20)29/h5-6,9,11-14,18H,3-4,7-8,10,15-17H2,1-2H3,(H,26,31)
InChI Key
UBRKDAVQCKZSPO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0435-VAR:
SML0435-5MG:
SML0435-25MG:
SML0435-BULK:
試験成績書(COA)