アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: >10 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.CC(Cc1ccccc1)(NC(=O)CN)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O.ClH/c1-17(19-16(20)13-18,15-10-6-3-7-11-15)12-14-8-4-2-5-9-14;/h2-11H,12-13,18H2,1H3,(H,19,20);1H
InChI Key
HYQMIUSWZXGTCC-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0335-50MG:
SML0335-VAR:
SML0335-10MG:
SML0335-BULK:
試験成績書(COA)
資料
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.