Merck
SML0154
Sigma-Aldrich
SPV-106
≥98% (HPLC)
別名:
2-ペンタデシリデン-プロパン二酸 1,3-ジエチル エステル, ペンタデシリデンマロナート 1b
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H40O4
CAS番号:
分子量:
368.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
oil
colorless
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC\C=C(\C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C22H40O4/c1-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21(23)25-5-2)22(24)26-6-3/h19H,4-18H2,1-3H3
InChI Key
APIJHPAXMCKJBY-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
SPV106は、ヒストンアセチルトランスフェラーゼ(HAT)活性のインヒビター/アクチベーター混合性物質として作用します。この化合物は、p300/CBPの活性を阻害しますが、p300/CBP結合因子(PCAF)の活性を増強します。またSPV106は、U937細胞のS期細胞周期停止とアポトーシスを引き起こします。
ヒストンアセチルトランスフェラーゼのインヒビター/アクチベーター混合性物質
特徴および利点
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0154-BULK:
SML0154-VAR:
SML0154-25MG:
SML0154-IP:
SML0154-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.