安全性情報
RAB0149
Sigma-Aldrich
ヒトEGF ELISAキット
for serum, plasma, cell culture supernatant.
別名:
EGF ELISA キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1 pg/mL
standard curve range: 0.82-200 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... EGF(1950)
詳細
ヒトEGF ELISA(酵素結合免疫吸着アッセイ)キットは、血清、血漿および細胞培養物上清中のヒトEGFの定量的測定に用いるin vitro酵素結合免疫吸着アッセイキットです。
免疫原
組み換えヒトEGF
アプリケーション
ヒトEGF ELISAキットは脂質派生幹細胞馴化培地(ADSC - CM)中の上皮増殖因子(EGF)濃度の検査に使用されています。
研究専用です。診断的手法には使用できません。
添付の一般ELISAキット手順書(サンドイッチ、競合および間接ELISA)を参照してください
生物化学的/生理学的作用
上皮増殖因子(EGF)は成長因子のEGF様ファミリーのメンバーで、EGF受容体に結合します。EGFは骨髄間質細胞(BMSC)の増殖および遊走を増大させ、それによって骨芽細胞、軟骨細胞および脂肪細胞が生じます。EGFは胃酸およびペプシン分泌物を遮断し、消化管の細胞増殖を増進します。EGFは種々の培養細胞に対する強い分裂促進因子として作用します。この遺伝子の変異は低マグネシウム血症と関連しています。
その他情報
本製品の分析証明書のサンプルを提供いたします。ロット番号のテキストボックスに
sampleと入力してください。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adipose derived stem cell conditioned medium effect on proliferation phase of wound healing in Sprague Dawley rat
Tarcisia T, et al.
Medical Journal of Indonesia, 26(4), 239-245 (2018)
Human epidermal growth factor precursor: cDNA sequence, expression in vitro and gene organization
Bell GI, et al.
Nucleic Acids Research, 14(21), 8427-8446 (1986)
Impaired basolateral sorting of pro-EGF causes isolated recessive renal hypomagnesemia
Groenestege WMT, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 117(8), 2260-2267 (2007)
Epidermal growth factor as a mechanosensitizer in human bone marrow stromal cells
Muller-Deubert S, et al.
Stem Cell Research, 24, 69-76 (2017)
Lijun Wang et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 307(8), C710-C717 (2014-08-08)
We used primary mouse corneal epithelial cells (pMCE) to examine the role of Kcnj10 in determining membrane K(+) conductance and cell membrane potential and in regulating EGF/TGFA release. Western blot, immunostaining, and RT-PCR detected the expression of Kcnj10 in mouse