製品名
Human FGF-21 ELISA Kit, This Human FGF-21 ELISA Kit is used to measure & quantify FGF-21 levels in Metabolism & Inflammation & Immunology research.
品質水準
交差性
human
包装
kit of 1 × 96 wells
パラメーター
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 83-99%
standard curve range: 31.3-2000 pg/mL
inter-assay cv: <9%
intra-assay cv: <6%
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type cell culture supernatant
アプリケーション
research use
検出方法
colorimetric (450nm/590nm)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
特異性
アプリケーション
代謝
2型糖尿病
メタボリックシンドローム
その他情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1