SML0123
デフラザコート
≥98% (HPLC)
別名:
(11β,16β)-21-(アセチルオキシ)-11-ヒドロキシ-2'-メチル-5'H-プレグナ-1,4-ジエノ[17,16-d]オキサゾール-3,20-ジオン, 11β,21-ジヒドロキシ-2'-メチル-5'βH-プレグナ-1,4-ジエノ[17,16-d]オキサゾール-3,20-ジオン 2'-アセタート, DL-458-IT, L-5458, アザコート, オキサザコート, プレグナ-1,4-ジエン-11β,21-ジオール-3,20-ジオン[17α,16α-d]-2'-メチルオキサゾリン 21-アセタート
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to tan
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)OCC(=O)[C@@]12N=C(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C
InChI
1S/C25H31NO6/c1-13-26-25(20(30)12-31-14(2)27)21(32-13)10-18-17-6-5-15-9-16(28)7-8-23(15,3)22(17)19(29)11-24(18,25)4/h7-9,17-19,21-22,29H,5-6,10-12H2,1-4H3/t17-,18-,19-,21+,22+,23-,24-,25+/m0/s1
InChI Key
FBHSPRKOSMHSIF-GRMWVWQJSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0123-10MG:
SML0123-BULK:
SML0123-VAR:
SML0123-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)