Merck
SML0041
Sigma-Aldrich
バチマスタット
≥98% (HPLC), powder, matrix metalloproteinase inhibitor
別名:
BB-94; (2R,3S)-N4-ヒドロキシ-N1-[(1S)-2-(メチルアミノ)-2-オキソ-1-(フェニルメチル)エチル]-2-(2-メチルプロピル)-3-[(2-チエニルチオ)メチル]ブタンジアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H31N3O4S2
CAS番号:
分子量:
477.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
バチマスタット, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to tan
溶解性
DMSO: ≥15 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CNC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(C)C)[C@H](CSc2cccs2)C(=O)NO
InChI
1S/C23H31N3O4S2/c1-15(2)12-17(18(22(28)26-30)14-32-20-10-7-11-31-20)21(27)25-19(23(29)24-3)13-16-8-5-4-6-9-16/h4-11,15,17-19,30H,12-14H2,1-3H3,(H,24,29)(H,25,27)(H,26,28)/t17-,18+,19+/m1/s1
InChI Key
XFILPEOLDIKJHX-QYZOEREBSA-N
アプリケーション
バチマスタットは、さまざまな研究においてマトリックスメタロプロテイナーゼ(MMP)活性を阻害するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
バチマスタットは、マトリックスメタロプロテアーゼ(MMP)のヒドロキサム酸型阻害剤です。 肺腫瘍の増殖と広がり、 乳がんの再増殖、 およびマウスモデルにおけるヒト結腸腫瘍の増殖と広がりを阻害します。バチマスタットは、MMPにより媒介される血管機能不全と血管壁損傷を低減し、 歯科用接着剤の密封能と結合強度を向上させます。
バチマスタットは、広域性マトリックスメタロプロテアーゼ(MMP)の強力かつ広域な阻害剤です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0041-5MG:
SML0041-25MG:
SML0041-BULK:
SML0041-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
Crotalus atrox disintegrin reduces hemorrhagic transformation by attenuating matrix metalloproteinase-9 activity after middle cerebral artery occlusion in hyperglycemic male rats
McBride DW, et al.
Journal of Neuroscience Research (2018)
S100A4 elevation empowers expression of metastasis effector molecules in human breast cancer
Ismail TM, et al.
Cancer Research, 77(3), 780-789 (2017)
A Almahdy et al.
Journal of dental research, 91(6), 605-611 (2012-04-21)
Matrix metalloproteinase (MMP) inhibition has been shown to reduce adhesive bond degradation when applied as a pre-conditioner, adding to clinical steps in the placement of adhesives, but their incorporation within dental adhesives has not been fully explored. This study examined
Joseph D Raffetto et al.
Biochemical pharmacology, 75(2), 346-359 (2007-08-07)
Matrix metalloproteinases (MMPs) are a family of proteolytic enzymes that degrade various components of the extracellular matrix (ECM). Members of the MMP family include collagenases, gelatinases, stromelysins, matrilysins and membrane-type MMPs. ProMMPs are cleaved into active forms that promote degradation
Ricardo L Sanz et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 38(3), 518-529 (2017-12-03)
Cell-surface molecules are dynamically regulated at the synapse to assemble and disassemble adhesive contacts that are important for synaptogenesis and for tuning synaptic transmission. Metalloproteinases dynamically regulate cellular behaviors through the processing of cell surface molecules. In the present study