Merck
SML1292
Sigma-Aldrich
TAPI-0
≥95% (HPLC)
別名:
N-(R)-(2-(ヒドロキシアミノカルボニル)メチル)-4-メチルペンタノイル-L-ナフチルアラニル-L-アラニンアミド, TNF-αプロセシング阻害薬-0, TNF-αプロテアーゼ阻害薬-0
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H32N4O5
CAS番号:
分子量:
456.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
white to off-white
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC([C@@](C)([H])NC([C@]([H])(CC1=CC=CC2=C1C=CC=C2)NC([C@@](CC(C)C)([H])CC(NO)=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C24H32N4O5/c1-14(2)11-18(13-21(29)28-33)23(31)27-20(24(32)26-15(3)22(25)30)12-17-9-6-8-16-7-4-5-10-19(16)17/h4-10,14-15,18,20,33H,11-13H2,1-3H3,(H2,25,30)(H,26,32)(H,27,31)(H,28,29)/t15-,18+,20-/m0/s1
InChI Key
WSJJYJNVFYARGB-CVAIRZPRSA-N
生物化学的/生理学的作用
TAPI -0は、ペプチドデホルミラーゼ(PDF)活性を阻害し、ヒトの多くの疾病の原因である偏性細胞内バクテリアであるChlamydia trachomatis(クラミジア・トラコマチス)の増殖を遅延させます。
TAPI-0はTACE選択性メタロプロテアーゼ阻害薬です( TNF-α変換酵素/ADAM17;IC 50 =100 nM)。TAPI-0はコラーゲナーゼおよびゼラチナーゼも阻害します。TACE特異的ではありませんが、TAPI-0はTACEが介在するTNF-α切断を妨げるためによく使用されます。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1292-BULK:
SML1292-VAR:
SML1292-1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Metalloprotease inhibitors GM6001 and TAPI-0 inhibit the obligate intracellular human pathogen Chlamydia trachomatis by targeting peptide deformylase of the bacterium.
Balakrishnan A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 281(24), 16691-16699 (2006)