Merck
SML0420
Sigma-Aldrich
TAPI-2 酢酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
N-(R)-(2-(ヒドロキシアミノカルボニル)メチル)-4-メチルペンタノイル-L-t-ブチル-グリシン-L-アラニン2-アミノエチルアミド, 腫瘍壊死因子-αプロテアーゼ阻害剤-2、TNF-α プロテアーゼ阻害剤-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H37N5O5 · xC2H4O2
CAS番号:
分子量:
415.53 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
lyophilized powder
white to off-white
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(O)=O.CC(C)C[C@H](CC(=O)NO)C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C)C(=O)NCCN)C(C)(C)C
InChI
1S/C19H37N5O5.C2H4O2/c1-11(2)9-13(10-14(25)24-29)17(27)23-15(19(4,5)6)18(28)22-12(3)16(26)21-8-7-20;1-2(3)4/h11-13,15,29H,7-10,20H2,1-6H3,(H,21,26)(H,22,28)(H,23,27)(H,24,25);1H3,(H,3,4)/t12-,13+,15+;/m0./s1
InChI Key
LMUSZKBIFGOFBD-RAFLFFCLSA-N
アプリケーション
TAPI-2酢酸塩は、HepG2細胞においてプロテアーゼ活性を阻害するために使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
TAPI-2は、強力な阻害剤であるマトリックスメタロプロテアーゼおよびTACE(TNF-α変換酵素/ADAM17/α-分泌酵素)です。
TAPI-2は、強力な阻害剤であるマトリックスメタロプロテアーゼおよびTACE(TNF-α変換酵素/ADAM17/α-分泌酵素)です。β-アミロイド前駆体タンパク質など複数の細胞表面タンパク質の脱落を阻止し、TNF-αの放出や多種多様な膜固定サイトカイン、細胞接着分子、受容体、リガンドを抑制します。TAPI-2は非常に幅広いメタロプロテアーゼ阻害剤であると考えられていますが、TACEに対する選択性はGM6001よりかなり高くなっています。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類とシグナル伝達のハンドブック)のサイトカイン受容体(腫瘍壊死受容体ファミリー)のページに掲載されています。ハンドブックの他のページを閲覧するには、ここをクリックしてください
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0420-BULK:
SML0420-1MG:
SML0420-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
High-throughput protease activity cytometry reveals dose-dependent heterogeneity in PMA-mediated ADAM17 activation
Wu L, et al.
Integrative Biology : Quantitative Biosciences from Nano to Macro, 7(5), 513-524 (2015)