Merck
SMB00524
Sigma-Aldrich
Geodin hydrate
≥95% (LC/MS-UV)
別名:
3,5-dichloro-2-hydroxy-6-(4-hydroxy-2-methoxy-6-methoxycarbonylphenoxy)-4-methylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H14Cl2O8
CAS番号:
分子量:
417.19
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-UV)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1=CC(C(OC)=O)=C(OC2=C(Cl)C(C)=C(Cl)C(O)=C2C(O)=O)C(OC)=C1
InChI
1S/C17H14Cl2O8/c1-6-11(18)13(21)10(16(22)23)15(12(6)19)27-14-8(17(24)26-3)4-7(20)5-9(14)25-2/h4-5,20-21H,1-3H3,(H,22,23)
InChI Key
MYFFDMMUGIQJQM-UHFFFAOYSA-N
詳細
Natural product derived from fungal source.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)