About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12O3
CAS番号:
分子量:
192.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
おすすめの製品
アッセイ
≥90% (LC/MS-UV)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CC1=CC=CC=C1)CCC(O)=O
InChI
1S/C11H12O3/c12-10(6-7-11(13)14)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,13,14)
InChI Key
LTNSOYZGFPWHOF-UHFFFAOYSA-N
詳細
Natural product derived from fungal source.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)