Merck
SMB00519
Sigma-Aldrich
Curvulinic acid
≥95% (LC/MS-UV)
別名:
2-(2-acetyl-3,5-dihydroxyphenyl)acetic acid, 2-(3,5-dihydroxyphenyl)-3-oxobutanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10O5
CAS番号:
分子量:
210.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-UV)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C1=C(C=C(C=C1O)O)CC(O)=O)C
InChI
1S/C10H10O5/c1-5(11)10-6(3-9(14)15)2-7(12)4-8(10)13/h2,4,12-13H,3H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
JAHPPWGWEUVLMS-UHFFFAOYSA-N
詳細
Natural product derived from fungal source.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)