Merck
PHL83821
Pachypodol
phyproof® Reference Substance
別名:
3,3′,7-Trimethylquercetin, 4′,5-Dihydroxy 3,3′,7-trimethoxyflavone, Isorhamnetin 3,7-dimethyl ether, Quercetin 3,3′,7-trimethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16O7
CAS番号:
分子量:
344.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
[o]1c2c([c](c(c1c3cc(c(cc3)O)OC)OC)=O)c(cc(c2)OC)O
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-10-7-12(20)15-14(8-10)25-17(18(24-3)16(15)21)9-4-5-11(19)13(6-9)23-2/h4-8,19-20H,1-3H3
InChI Key
KQFUXLQBMQGNRT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83821-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)